Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5702268
Sigma-Aldrich
Anti-Perilipin-2 Antibody, clone 9W7Y9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
PLIN2,ADFP,ADRP
Seleccione un Tamaño
100 μL
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9W7Y9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
52 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.91 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DRIEERLPILNQPSTQIVANAKGAVTGAKDAVTTTVTGAKDSVASTITGVMDKTKGAVTGSVEKTKSVVSGSINTVLGSRMMQLVSSGVENALTKSELLVEQYLPLTEEELEKEAKKVEGFDLVQKPSYYVRLGSLSTKLHSRAYQQALSRVKEAKQKSQQTISQLHSTVHLIEFARKNVYSANQKIQDAQDKLYLSWVEWKRSIGYDDTDESHCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTTCHTLLSNIQGVPQNIQDQAKHMGVMAGDIYSVFRNAASFKEVSDSLLTSSKGQLQKMKESLDDVMDYLVNNTPLNWLVGPFYPQLTESQNAQDQGAEMDKSSQETQRSEHKTH
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the perilipin family, members of which coat intracellular lipid storage droplets. This protein is associated with the lipid globule surface membrane material, and maybe involved in development and maintenance of adipose tissue. However, it is not restricted to adipocytes as previously thought, but is found in a wide range of cultured cell lines, including fibroblasts, endothelial and epithelial cells, and tissues, such as lactating mammary gland, adrenal cortex, Sertoli and Leydig cells, and hepatocytes in alcoholic liver cirrhosis, suggesting that it may serve as a marker of lipid accumulation in diverse cell types and diseases. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 88-437 of human Perilipin-2 (NP_001113.2).
Aplicación
WB, IHC, IF/ICC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)