Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1.25 mL | Disponible para enviar HOYdesdeLyon | 80,20 € |
6.25 mL | Disponible para enviar HOYdesdeLyon | 295,00 € |
Acerca de este artículo
80,20 €
Disponible para enviar HOYDetalles
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Los kits de ADN polimerasa KAPA2G Fast están diseñados para una PCR rápida, en la que los tiempos de reacción totales son un 20-70 % más cortos que los de las PCR convencionales realizadas con la ADN polimerasa Taq natural. Esto puede conseguirse sin sacrificar el rendimiento de la reacción y no requiere fungibles ni termocicladores especializados para PCR.
La ADN polimerasa KAPA2G Fast HotStart® se suministra en un práctico formato de mezcla lista para utilizar ReadyMix 2X que contiene todos los componentes de la reacción excepto los cebadores y la plantilla.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Tiempos de extensión de tan sólo 1 segundo por kilobase
- Amplia cobertura de plantillas ricas en AT y en GC.
Alta velocidad, mayor rendimiento:
- Sensibilidad de copia única de muestras complejas
- Mayor producción
Notas rápidas:
- Los kits para PCR KAPA2G Fast HotStart ReadyMix contienen la ADN polimerasa de inicio en caliente KAPA2G Fast diseñada para una PCR rápida.
- Utilice un tiempo de extensión de 1 segundo para amplicones de <1 kb y 15 segundos/kb para amplicones más largos, y ahorre entre un 20 y un 70 % de tiempo de reacción total.
- Sin necesidad de equipos ni fungibles de PCR especializados.
- El sistema amortiguador optimizado ofrece mejores rendimientos, especificidad y sensibilidad, facilitando una hibridación eficiente del cebador en una amplia variedad de longitudes de cebador, contenido de GC y temperaturas de fusión.
- Para una elevada eficiencia de reacción, no deben superarse los volúmenes de reacción de 25 μl.
- La mezcla de reacción KAPA2G Fast HotStart ReadyMix contiene MgCl2 1,5 mM a concentración X1.
- La mezcla KAPA2G Fast HotStart ReadyMix con colorante incluye dos colorantes de seguimiento inertes que permiten la carga directa en geles de agarosa. Los productos de reacción tienen una cola de 3′-dA y pueden clonarse en vectores de clonado TA.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5603), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5601) | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609) | packaging pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5101), pkg of 25 mL (KK5103), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5102) | packaging pkg of 100 U (KK5523), pkg of 250 U (KK5503), pkg of 250 U (KK5513; Mg Free), pkg of 2500 U (KK5519), pkg of 500 U (KK5501), pkg of 500 U (KK5511; Mg Free) |
| concentration 2 × | concentration 2 × | concentration 2 × | concentration - |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mezcla lista para usar de inicio en caliente KAPA2G Fast
Solo componentes del kit
- KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 0.5 U per 25 µL reaction
- MgCl2 1.5mM at 1X
- dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?