Documentos clave
SAB5701960
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-T181 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.426 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr181)
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
Descripción general
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
Inmunógeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T181 of Human Tau.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)