T6819
Anti-phospho-Tau (pSer199/202) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU
Seleccione un Tamaño
825,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
825,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
microarray: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer199/pSer202)
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blot
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?