Documentos clave
SAB5701914
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSL-S853 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
0.08 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer853)
Información sobre el gen
human ... LIPE(3991)
Descripción general
The protein encoded by this gene has a long and a short form, generated by use of alternative translational start codons. The long form is expressed in steroidogenic tissues such as testis, where it converts cholesteryl esters to free cholesterol for steroid hormone production. The short form is expressed in adipose tissue, among others, where it hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S853 of human HSL (NP_005348.2 ,equivalent to S563 of rat HSL)
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)