MAB2079-AF488
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Integrin beta-1, Integrin β1, activated, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
Seleccione un Tamaño
420,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
420,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HUTS-4, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable