Documentos clave
SAB5701812
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LATS1-T1079/LATS2-T1041 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.37 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr1079/pThr1041)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a putative serine/threonine kinase that localizes to the mitotic apparatus and complexes with cell cycle controller CDC2 kinase in early mitosis. The protein is phosphorylated in a cell-cycle dependent manner, with late prophase phosphorylation remaining through metaphase. The N-terminal region of the protein binds CDC2 to form a complex showing reduced H1 histone kinase activity, indicating a role as a negative regulator of CDC2/cyclin A. In addition, the C-terminal kinase domain binds to its own N-terminal region, suggesting potential negative regulation through interference with complex formation via intramolecular binding. Biochemical and genetic data suggest a role as a tumor suppressor. This is supported by studies in knockout mice showing development of soft-tissue sarcomas, ovarian stromal cell tumors and a high sensitivity to carcinogenic treatments.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T1079 of human LATS1.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)