Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701312
Sigma-Aldrich
Anti-Glutamine Synthetase (GLUL) antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
358,00 €
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
358,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
0.3 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLUL(2752)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the glutamine synthetase family. It catalyzes the synthesis of glutamine from glutamate and ammonia in an ATP-dependent reaction. This protein plays a role in ammonia and glutamate detoxification, acid-base homeostasis, cell signaling, and cell proliferation. Glutamine is an abundant amino acid, and is important to the biosynthesis of several amino acids, pyrimidines, and purines. Mutations in this gene are associated with congenital glutamine deficiency, and overexpression of this gene was observed in some primary liver cancer samples. There are six pseudogenes of this gene found on chromosomes 2, 5, 9, 11, and 12. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Glutamine Synthetase (GLUL) (GLUL).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)