MAB3402C3
Anti-GFAP Antibody, Cy3 Conjugate
from mouse, CY3 conjugate
Sinónimos:
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
CY3 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
mouse, pig
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GFAP(2670)
Descripción general
Especificidad
antibody stains astrocytes and Bergman glia cells (Debus, E., 1983).
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GFAP in differentiated ReNcell VMs.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Differentiated ReNcell VMs
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable