Merck
Todas las fotos(13)
Documentos clave
SAB5701051
Sigma-Aldrich
Anti-CTCF antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
240,00 €
240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
240,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.23 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTCF(10664)
Descripción general
This gene is a member of the BORIS + CTCF gene family and encodes a transcriptional regulator protein with 11 highly conserved zinc finger (ZF) domains. This nuclear protein is able to use different combinations of the ZF domains to bind different DNA target sequences and proteins. Depending upon the context of the site, the protein can bind a histone acetyltransferase (HAT)-containing complex and function as a transcriptional activator or bind a histone deacetylase (HDAC)-containing complex and function as a transcriptional repressor. If the protein is bound to a transcriptional insulator element, it can block communication between enhancers and upstream promoters, thereby regulating imprinted expression. Mutations in this gene have been associated with invasive breast cancers, prostate cancers, and Wilms′ tumors. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human CTCF (NP_006556.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)