Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5700816
Sigma-Aldrich
Anti-GSTP1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
DFN7, FAEES3, GST3, GST3 / GSTP1, GSTP, GSTP1, HEL-S-22, PI
Seleccione un Tamaño
100 μL
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
23
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1.21 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSTP1(2950)
Descripción general
Glutathione S-transferases (GSTs) are a family of enzymes that play an important role in detoxification by catalyzing the conjugation of many hydrophobic and electrophilic compounds with reduced glutathione. Based on their biochemical, immunologic, and structural properties, the soluble GSTs are categorized into 4 main classes: alpha, mu, pi, and theta. This GST family member is a polymorphic gene encoding active, functionally different GSTP1 variant proteins that are thought to function in xenobiotic metabolism and play a role in susceptibility to cancer, and other diseases.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human GSTP1 (NP_000843.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)