Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB5700665
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, HSP90B1, TRA1
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
92
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
2.16 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSP90B1(7184)
Descripción general
This gene encodes a member of a family of adenosine triphosphate(ATP)-metabolizing molecular chaperones with roles in stabilizing and folding other proteins. The encoded protein is localized to melanosomes and the endoplasmic reticulum. Expression of this protein is associated with a variety of pathogenic states, including tumor formation. There is a microRNA gene located within the 5′ exon of this gene. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 1 and 15.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human HSP90B1 (NP_003290.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)