Documentos clave
SAB5700923
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
327,00 €
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
327,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
327,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ROCK1(6093)
Descripción general
This gene encodes a protein serine/threonine kinase that is activated when bound to the GTP-bound form of Rho. The small GTPase Rho regulates formation of focal adhesions and stress fibers of fibroblasts, as well as adhesion and aggregation of platelets and lymphocytes by shuttling between the inactive GDP-bound form and the active GTP-bound form. Rho is also essential in cytokinesis and plays a role in transcriptional activation by serum response factor. This protein, a downstream effector of Rho, phosphorylates and activates LIM kinase, which in turn, phosphorylates cofilin, inhibiting its actin-depolymerizing activity. A pseudogene, related to this gene, is also located on chromosome 18.
Inmunógeno
Recombinant protein of human ROCK1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)