Documentos clave
SAB5700611
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
ALXDRD, GFAP
Seleccione un Tamaño
100 μL
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Anti-GFAP antibody produced in rabbit,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
49
50
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
2.32 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GFAP(2670)
Descripción general
This gene encodes one of the major intermediate filament proteins of mature astrocytes. It is used as a marker to distinguish astrocytes from other glial cells during development. Mutations in this gene cause Alexander disease, a rare disorder of astrocytes in the central nervous system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human GFAP (NP_002046.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. こんにちは、マウスのアストロサイトにおけるGFAP含有量を測定したいと考えています。免疫蛍光法を使用する予定で、現在Anti-GFAP (SAB5700611)とAnti-Rabbit IgG (H+L)(SAB4600045)の2つの抗体を選んでいます。これらの抗体は理論的には相互に結合できますか? また、これら2つの抗体の推奨濃度についても教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
    1 respuesta
    1. Anti-GFAP (SAB5700611) is a primary antibody targeting the Glial fibrillary acidic protein found in astrocytes. When used in conjunction with Anti-Rabbit IgG (H+L) (SAB4600045) in an experiment, e.g., immunofluorescence or western blot, the goat-produced Anti-Rabbit IgG (H+L) secondary antibody (SAB4600045) would bind to the rabbit-produced Anti-GFAP primary antibody. This is because the secondary antibody is specific for rabbit immunoglobulins, and the primary antibody is produced in rabbits, thus containing rabbit IgG.
      Regarding the working concentrations, see the dilutions factors for each item below. Please note that this information is also listed in the Properties section of the product page.
      SAB5700611
      immunofluorescence: 1:50-1:200
      western blot: 1:500-1:2000
      SAB4600045
      flow cytometry: 1-10 μg/mL
      immunocytochemistry: suitable
      immunohistochemistry: suitable
      indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
      ¿Le ha resultado útil?