The western blotting image at the top of the product page describes the secondary antibody used as HRP goat anti-rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000 using ECL detection.
SAB5700525
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit
Sinónimos:
Anti-phosphorylation antibody, Phospho-serine antibody
Seleccione un Tamaño
370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
370,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.38 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
which secondary antibody fits with this primary antibody which is the "Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in rabbit"?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?