SAB5700550
Anti-pan-Phospho-Serine antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.32mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pan pSer)
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable