Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5700160
Sigma-Aldrich
Anti-TriMethyl-Histone H3-K4 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
Seleccione un Tamaño
100 μL
315,00 €
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
315,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
315,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
15
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
0.58 mg/ml
técnicas
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
trimethylation (Lys4)
Información sobre el gen
human ... H3-4(8290)
Descripción general
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
Inmunógeno
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K4 of human histone H3
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)