Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5200025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCN2 antibody produced in mouse
clone S71-37, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- brain cyclic nucleotide gated channel 2, Anti-BCNG2, Anti-HAC1, Anti-HCN2, S71-37
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S71-37, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 95 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Especificidad
Detects ~95 kDa. No cross-reactivity against HCN1
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 761-863 of rat HCN2, Accession Number Q9JKA9
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Job Baffin Kola et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 28(11) (2023-06-10)
Although hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated 2 channels (HCN2) are expressed in multiple cell types in the gut, the role of HCN2 in intestinal motility is poorly understood. HCN2 is down-regulated in intestinal smooth muscle in a rodent model of ileus.