Merck
H2769
Sigma-Aldrich
Anti-Hyperpolarization-Activated Cation Channel HCN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Seleccione un Tamaño
0.05 ML
336,00 €
336,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.05 ML
336,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
336,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:300 using rat brain tissue
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HCN2(610)
mouse ... Hcn2(15166)
rat ... Hcn2(114244)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 147-161 of human HCN2 (with additional N-terminal cysteine). The epitope is identical in mouse.
Forma física
Lyophilized at 0.3 mg/mL from Phosphate Buffered Saline, pH 7.4, containing 1% Bovine Serum Albumin, and 0.05% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)