Documentos clave
SAB4700842
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD79a antibody produced in mouse
clone HM57
Sinónimos:
BCR alpha, IGA, Ig-alpha, MB-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
363,00 €
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
363,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
363,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HM57, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
horse, guinea pig, chicken, pig, rabbit, bovine, opossum, mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de acceso
NM_001783.3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD79A(973)
Descripción general
The antibody HM57 interacts with CD79a (Ig alpha), a 40-45 kDa subunit of B cell antigen-specific receptor (BCR) and its early developmental forms.
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to amino acids 202-216 of human CD79a
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)