SAB4600048
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
Seleccione un Tamaño
419,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
419,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
CF™ 488A conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
33D10.D2.G8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~2 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
isotipo
IgG1κ
fluorescencia
λex 490 nm; λem 515 nm
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)