SAB4503201
Anti-HSD3B7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
3 β-hydroxysteroid dehydrogenase type 7, 3 β-hydroxysteroid dehydrogenase type VII, 3-β-HSD VII, 3-β-hydroxy-δ(5)-C27 steroid oxidoreductase, C(27) 3-β-HSD
Seleccione un Tamaño
459,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
459,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 41 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSD3B7(80270)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 121-170
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)