SAB4501430
Anti-APBA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Adapter protein X11β, Amyloid β A4 precursor protein-binding family A member 2, Mint-2, Neuron-specific X11L protein, Neuronal Munc18-1-interacting protein 2
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 82 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APBA2(321)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 371-420
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)