Documentos clave
SAB4300629
Sigma-Aldrich
Anti-CK2α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-CSNK2A1
Seleccione un Tamaño
100 μG
485,00 €
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
485,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~42 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(S-G-I-S-S)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CK2α(1457)
Descripción general
The antibody detects endogenous levels of total CK2 protein.
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 353-357 (S-G-I-S-S), according to the protein NP_001886.1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. The alpha and alpha′ chains contain the catalytic site. Participates in Wnt signaling. CK2 phosphorylates ′Ser-392′ of p53/TP53 following UV irradiation.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)