SAB4300170
Anti-phospho-TH (pSer40) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-TYH antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine hydroxylase antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
364,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
364,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55-60 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-Q-SP-L-I)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer40)
Información sobre el gen
human ... TH(7054)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)