MAB5280X
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15, Alexa Fluor™ 488
clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-DYT14, Anti-DYT14|, Anti-DYT5b, Anti-TYH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2/40/15, monoclonal
reactividad de especies
rat, bovine, quail, chicken
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Th(25085)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable