The immunogen for the BR-4 clone is a recombinant peptide from the N-terminal region of the human BCOR protein (GeneID 54880).
SAB4200843
Anti-BCOR antibody, Mouse monoclonal
clone BR-4, purified from hybridoma cell culture
Seleccione un Tamaño
107,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
107,00 €
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
clon
BR-4
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the immunogen sequence?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?