406M-1
MUC4 (8G7) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8G7, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (406M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (406M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (406M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (406M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (406M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque™
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotipo
IgG1κ
control
colon, colorectal adenocarcinoma, pancreatic ductal adenocarcinoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación