SAB4200838
Anti-Rubicon antibody, Mouse monoclonal
clone RB-145, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Beclin-1 associated RUN domain containing protein, KIAA0226, RUBCN, Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein, SCAR15
Seleccione un Tamaño
147,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
147,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RB-145, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human A431 whole cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RUBCN(9711)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)