SAB4200690
Anti-EpCAM antibody, Mouse monoclonal
clone Ber-EP4, hybridoma cell culture supernatant
Sinónimos:
Anti-CD326 antigen, Anti-EGP, Anti-Epithelial cell surface antigen, Anti-Epithelial glycoprotein, Anti-KS 1/4 antigen, Anti-KSA, Anti-Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Anti-Tumor-associated calcium signal transducer 1
Seleccione un Tamaño
464,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
464,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Ber-EP4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 1:250-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPCAM(4072)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)