SAB4200641
Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
clone 3G4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-ATP-dependent helicase SMARCA4, Anti-BAF190, Anti-BAF190A, Anti-BRG1, Anti-BRG1-associated factor 190A, Anti-BRM/SWI2-related gene 1, Anti-MRD16, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-beta, Anti-SNF2-like 4, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, Anti-SWI2, Anti-actin dependent regulator of chromatin, Anti-brahma protein-like 1, Anti-global transcription activator homologous sequence, Anti-hSNF2b, Anti-homeotic gene regulator, Anti-matrix associated, Anti-member 4, Anti-mitotic growth and transcription activator, Anti-nuclear protein GRB1, Anti-protein BRG-1, Anti-protein brahma homolog 1, Anti-subfamily a, Anti-sucrose nonfermenting-like 4, Anti-transcription activator BRG1
Seleccione un Tamaño
366,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
366,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~185 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.1-0.2.0 μg/mL using HeLa nuclear extract
immunofluorescence: 10 μg/mL using HeLa cells
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BRG1(6597)
mouse ... Brg1(20586)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting (~185 kDa)
- flow cytometry
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)