Documentos clave
Z743583
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet)
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
3840 EA
75,20 €
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3840 EA
75,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 3840 (192 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech RNBW-1100
Diámetro
1/2 in.
color
assorted colors
Categorías relacionadas
Descripción general
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Información legal
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)