SAB4200493
Anti-IAPP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Amylin, Anti-DAP, Anti-Diabetes-associated peptide, Anti-IAP, Anti-Islet amyloid polypeptide
Seleccione un Tamaño
198,00 €
Precio de catálogo396,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
198,00 €
Precio de catálogo396,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human pancreas.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat insulinoma RIN-5F cells.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Iapp(15874)
rat ... Iapp(24476)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?