05-950
Anti-p54nrb/NonO Antibody, clone 78-1-C6
clone 78-1-C6, Upstate®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
78-1-C6, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NONO(4841)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Protein Trafficking
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Binding Protein (RBP)
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1