SAB4200337
Anti-phospho-RasGRP1(pThr184) antibody, Mouse monoclonal
clone p-RasGRP1-1, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CALDAG-GEFI, Anti-CALDAG-GEFII, Anti-RAS guanyl releasing protein 1 (calcium and DAG-regulated) hRasGRP1
Seleccione un Tamaño
467,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
467,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
p-RasGRP1-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human RasGRP1
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr184)
Información sobre el gen
human ... RASGRP1(10125)
mouse ... Rasgrp1(19419)
rat ... Rasgrp1(29434)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)