Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB3500363
Sigma-Aldrich
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY-box 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
407,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX2(6657)
Inmunógeno
SOX2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human SOX.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500363.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)