Documentos clave
SAB2702290
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRMT1 antibody produced in mouse
clone GT10111, affinity isolated antibody
Sinónimos:
ANM1, HCP1, HRMT1L2, IR1B4
Seleccione un Tamaño
100 μL
422,00 €
422,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
422,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
422,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT10111, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:3000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRMT1(3276)
Inmunógeno
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human PRMT1.
Aplicación
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The PRMT1 gene encodes a protein arginine methyltransferase that functions as a histone methyltransferase specific for H4 (see MIM 602822).[supplied by OMIM]
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Otras notas
Purification: Affinity purified by Protein G
Forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)