SAB2702268
Monoclonal Anti-5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC antibody produced in mouse
clone GT13612, affinity isolated antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT13612, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
concentración
1mg/mL
técnicas
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunohistochemistry: suitable
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable