SAB2109131
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
OI4
Seleccione un Tamaño
327,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
327,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-COL1A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
137 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human, rabbit, canine, rat, horse, bovine, guinea pig, mouse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL1A1(57396)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)