Documentos clave
SAB2107601
Sigma-Aldrich
Anti-HPRT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μL
416,00 €
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
416,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
24 kDa
reactividad de especies
horse, bovine, rabbit, dog, human, mouse, guinea pig
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HPRT1(3251)
mouse ... Hprt(15452)
Inmunógeno
The immunogen for anti-HPRT antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human HPRT
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: SRSVGYRPDFVGFEIPDKFVVGYALDYNEYFRDLNHVCVISETGKAKYKA
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)