MABS1350
Anti-Lipoprotein Lipase Antibody, clone 5D2
clone 5D2, from mouse
Sinónimos:
Lipoprotein lipase, LPL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5D2, monoclonal
reactividad de especies
rat, baboon, chicken, mink, feline, bovine, sheep, human, porcine, guinea pig
no debe reaccionar con
mouse
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LPL(4023)
mouse ... Lpl(280843)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected lipoprotein lipase/LPL in human placenta tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable