Documentos clave
SAB2105695
Sigma-Aldrich
Anti-VAMP7, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-SYBL1, Anti-TI-VAMP, Anti-VAMP-7
Seleccione un Tamaño
100 μL
423,00 €
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
423,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
25 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat, rabbit, bovine, dog, sheep, horse, guinea pig
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAMP7(6845)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human VAMP7
Acciones bioquímicas o fisiológicas
This gene encodes a transmembrane protein that is a member of the soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) family. The encoded protein localizes to late endosomes and lysosomes and is involved in the fusion of transpor
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: KIPSENNKLTYSHGNYLFHYICQDRIVYLCITDDDFERSRAFNFLNEIKK
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)