SAB1411831
ANTI-TSH antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TSH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSHB(7252)
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against Thyroid Stimulating Hormone.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable