Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1411708
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GOLIM5, RFG5, ret-II
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 83 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GOLGA5(9950)
Descripción general
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. This gene encodes a member of the golgin family of proteins, whose members localize to the Golgi. This protein is a coiled-coil membrane protein that has been postulated to play a role in vesicle tethering and docking. Translocations involving this gene and the ret proto-oncogene have been found in tumor tissues; the chimeric sequences have been designated RET-II and PTC5. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GOLGA5 (NP_005104.2, 1 a.a. ~ 731 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSWFVDLAGKAEDLLNRVDQGAATALSRKDNASNIYSKNTDYTELHQQNTDLIYQTGPKSTYISSAADNIRNQKATILAGTANVKVGSRTPVEASHPVENASVPRPSSHFVRRKKSEPDDELLFDFLNSSQKEPTGRVEIRKEKGKTPVFQSSQTSSVSSVNPSVTTIKTIEENSFGSQTHEAASNSDSSHEGQEESSKENVSSNAACPDHTPTPNDDGKSHELSNLRLENQLLRNEVQSLNQEMASLLQRSKETQEELNKARARVEKWNADHSKSDRMTRGLRAQVDDLTEAVAAKDSQLAVLKVRLQEADQLLSTRTEALEALQSEKSRIMQDQSEGNSLQNQALQTFQERLHEADATLKREQESYKQMQSEFAARLNKVEMERQNLAEAITLAERKYSDEKKRVDELQQQVKLYKLNLESSKQELIDYKQKATRILQSKEKLINSLKEGSGFEGLDSSTASSMELEELRHEKEMQREEIQKLMGQIHQLRSELQDMEAQQVNEAESAREQLQDLHDQIAGQKASKQELETELERLKQEFHYIEEDLYRTKNTLQSRIKDRDEEIQKLRNQLTNKTLSNSSQSELENRLHQLTETLIQKQTMLESLSTEKNSLVFQLERLEQQMNSASGSSSNGSSINMSGIDNGEGTRLRNVPVLFNDTETNLAGMYGKVRKAASSIDQFSIRLGIFLRRYPIARVFVIIYMALLHLWVMIVLLTYTPEMHHDQPYGK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)