CLS354551
Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
diam. 150 mm
Sinónimos:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Productos recomendados
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (1 pack )
fabricante / nombre comercial
Corning 354551
Diámetro
150 mm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable