Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1411064
Sigma-Aldrich
Anti-NLRP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CLR19.9, FLJ20510, NALP2, NBS1, PAN1, PYPAF2
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 120.5 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NLRP2(55655)
Descripción general
NALP proteins, such as NALP2, are characterized by an N-terminal pyrin (MIM 608107) domain (PYD) and are involved in the activation of caspase-1 (CASP1; MIM 147678) by Toll-like receptors (see TLR4; MIM 603030). They may also be involved in protein complexes that activate proinflammatory caspases (Tschopp et al., 2003 [PubMed 12563287]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
NLRP2 (NP_060322.1, 1 a.a. ~ 1062 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSSAQMGFNLQALLEQLSQDELSKFKYLITTFSLAHELQKIPHKEVDKADGKQLVEILTTHCDSYWVEMASLQVFEKMHRMDLSERAKDEVREAALKSFNKRKPLSLGITRKERPPLDVDEMLERFKTEAQAFTETKGNVICLGKEVFKGKKPDKDNRCRYILKTKFREMWKSWPGDSKEVQVMAERYKMLIPFSNPRVLPGPFSYTVVLYGPAGLGKTTLAQKLMLDWAEDNLIHKFKYAFYLSCRELSRLGPCSFAELVFRDWPELQDDIPHILAQARKILFVIDGFDELGAAPGALIEDICGDWEKKKPVPVLLGSLLNRVMLPKAALLVTTRPRALRDLRILAEEPIYIRVEGFLEEDRRAYFLRHFGDEDQAMRAFELMRSNAALFQLGSAPAVCWIVCTTLKLQMEKGEDPVPTCLTRTGLFLRFLCSRFPQGAQLRGALRTLSLLAAQGLWAQTSVLHREDLERLGVQESDLRLFLDGDILRQDRVSKGCYSFIHLSFQQFLTALFYTLEKEEEEDRDGHTWDIGDVQKLLSGVERLRNPDLIQAGYYSFGLANEKRAKELEATFGCRMSPDIKQELLRCDISCKGGHSTVTDLQELLGCLYESQEEELVKEVMAQFKEISLHLNAVDVVPSSFCVKHCRNLQKMSLQVIKENLPENVTASESDAEVERSQDDQHMLPFWTDLCSIFGSNKDLMGLAINDSFLSASLVRILCEQIASDTCHLQRVVFKNISPADAHRNLCLALRGHKTVTYLTLQGNDQDDMFPALCEVLRHPECNLRYLGLVSCSATTQQWADLSLALEVNQSLTCVNLSDNELLDEGAKLLYTTLRHPKCFLQRLSLENCHLTEANCKDLAAVLVVSRELTHLCLAKNPIGNTGVKFLCEGLRYPECKLQTLVLWNCDITSDGCCDLTKLLQEKSSLLCLDLGLNHIGVKGMKFLCEALRKPLCNLRCLWLWGCSIPPFSCEDLCSALSCNQSLVTLDLGQNPLGSSGVKMLFETLTCSSGTLRTLRLKIDDFNDELNKLLEEIEEKNPQLIIDTEKHHPWAERPSSHDFMI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sangeetha Mahadevan et al.
Scientific reports, 7, 44667-44667 (2017-03-21)
Mammalian parental genomes contribute differently to early embryonic development. Before activation of the zygotic genome, the maternal genome provides all transcripts and proteins required for the transition from a highly specialized oocyte to a pluripotent embryo. Depletion of these maternally-encoded