Saltar a
SML1741
TH1020
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
4-((4-Benzyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)pyrido[3′,2′,4,5]-thieno[3,2-d]pyrimidine, 4-[[4-(Phenylmethyl)-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
110,00 €
93,50 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
447,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H15N7S2
Número CAS:
Peso molecular:
453.54
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
93,50 €
Precio de catálogo110,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C2=CC=NC=C2)=NN=C(SC3=NC=NC4=C3SC5=C4C=CC=N5)N1CC6=CC=CC=C6
InChI
1S/C23H15N7S2/c1-2-5-15(6-3-1)13-30-20(16-8-11-24-12-9-16)28-29-23(30)32-22-19-18(26-14-27-22)17-7-4-10-25-21(17)31-19/h1-12,14H,13H2
InChI key
CBBXTGWSGPEJEE-UHFFFAOYSA-N
Application
TH1020 has been used to inhibit toll-like receptor 5 (TLR5) in porcine intestinal epithelial monolayer cells and mice.
Biochem/physiol Actions
TH1020 is a non-cytotoxic non-cytotoxic toll-like receptor 5 (TLR5)/flagellin complex inhibitor.
TH1020 is a non-cytotoxic non-cytotoxic toll-like receptor 5 (TLR5)/flagellin complex inhibitor. TH1020 selectively prevents flagellin-induced TLR5 signaling without affecting ligands-induced activation of TLR2, TLR3, TLR4, TLR7 or TLR8.
TH1020 mediates the inhibition of tumor necrosis factor-α (TNF-α) based signaling, It disrupts tetrameric complex by binding the molecular interface between dimeric TLR5.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1806SML1336SML1128
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)