Documentos clave
SAB1409904
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS12 antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BSSP-3, BSSP3, MGC12722, MRT1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRSS12(8492)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the trypsin family of serine proteases. Studies in mouse suggest that the encoded enzyme may be involved in structural reorganizations associated with learning and memory. The enzyme is also expressed in Leydig cells in the testis, but its function in this tissue is unknown. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PRSS12 (NP_003610.1, 541 a.a. ~ 640 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LGYKGPARARTMAYFGEGKGPIHVDNVKCTGNERSLADCIKQDIGRHNCRHSEDAGVICDYFGKKASGNSNKESLSSVCGLRLLHRRQKRIIGGKNSLRG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)