MABS1178
Anti-LNK/SH2B3 Antibody, clone 13F1.2
clone 13F1.2, from mouse
Sinónimos:
SH2B adapter protein 3, Lymphocyte adapter protein, Lymphocyte-specific adapter protein Lnk, Signal transduction protein Lnk
Seleccione un Tamaño
535,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
535,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
13F1.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SH2B3(10019)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LNK/SH2B3 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable