Documentos clave
SAB1407801
Sigma-Aldrich
Anti-GPAM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GPAT1, KIAA1560, MGC26846, RP11-426E5.2
Seleccione un Tamaño
50 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~93.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPAM(57678)
Descripción general
Glycerol-3-phosphate acyltransferase (GPAT; EC 2.3.1.15), which catalyzes the initial and committing step in glycerolipid biosynthesis, is predicted to play a pivotal role in the regulation of cellular triacylglycerol and phospholipid levels. Two mammalian forms of GPAT have been identified on the basis of localization to either the endoplasmic reticulum or mitochondria.[supplied by OMIM
Inmunógeno
GPAM (AAH30783.1, 1 a.a. ~ 828 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDEYALTLGTIDVSYLPHSSEYSVGRCKHTSEEWGECGFRPTIFRSATLKWKESLMSRKRPFVGRCCYSCTPQSWDKFFNTSIPSLGLRNVIYINETHTRHRGWLARRLSYVLFIQERDVHKGMFATNVTENVLNSSRVQEAIAEVAAELNPDGSAQQQSKAVNKVKKKAKRILQEMVATVSPAMIRLTGWVLLKLFNSFFWNIQIHKGQLEMVKAATETNLPLLFLPVHRSHIDYLLLTFILFCHNIKAPYIASGNNLNIPIFSTLIHKLGGFFIRRRLDETPDGRKDVLYRALLHGHIVELLRQQQFLEIFLEGTRSRSGKTSCARAGLLSVVVDTLSTNVIPDILIIPVGISYDRIIEGHYNGEQLGKPKKNESLWSVARGVIRMLRKNYGCVRVDFAQPFSLKEYLESQSQKPVSALLSLEQALLPAILPSRPSDAADEGRDTSINESRNATDESLRRRLIANLAEHILFTASKSCAIMSTHIVACLLLYRHRQGIDLSTLVEDFFVMKEEVLARDFDLGFSGNSEDVVMHAIQLLGNCVTITHTSRNDEFFITPSTTVPSVFELNFYSNGVLHVFIMEAIIACSLYAVLNKRGLGGPTSTPPNLISQEQLVRKAASLCYLLSNEGTISLPCQTFYQVCHETVGKFIQYGILTVAEHDDQEDISPSLAEQQWDKKLPEPLSWRSDEEDEDSDFGEEQRDCYLKVSQSKEHQQFITFLQRLLGPLLEAYSSAAIFVHNFSGPVPEPEYLQKLHKYLITRTERNVAVYAESATYCLVKNAVKMFKDIGVFKETKQKRVSVLELSSTFLPQCNRQKLLEYILSFVVL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)